Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Beskrivning
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
- Sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10 -6
- 100 % ny polystyren för maximal klarhet
- Certifierad icke-pyrogen
- Djärva tydliga graderingar med lättlästa skalmarkeringar
- Icke-droppande spets för pipettprecision
- Färgkodade förpackningar för enkel sortering och val av rätt storlek
- Förpackningsalternativ som rymmer varje labb
- Individuellt inslagna; papper/plast eller plastfilm; skala eller sticka igenom för enkel öppning
- Bulkförpackad för frekvent användning; minskar förpackningsavfallet
- Flera storlekar för användning i ett brett spektrum av applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 25/Pk., 100/Cs. |
| Förpackningstyp | Individuell plastfolie |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.