Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Fyrkantiga BioAssay-rätter
BIOPHARMA
Produktkod. 10489282
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
Ytbehandling:
Ej behandlad
Nunclon Delta
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
Produktkod. 10489282
Brand: Thermo Scientific™ 240835
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Screena ett stort antal kolonier för kloningsexperiment, odling av bakterier, svampar och agardiffusionsanalyser med Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay-rätter.
Finns i cellkulturbehandlade och obehandlade ytor, den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay-rätter är användbara för att screena ett stort antal kolonier, odla bakterier och svampar eller tillhandahålla en innesluten miljö för andra odlingskärl.
  • Använd som fuktkammare för inkubation på Nunc MicroWell™ Tallrikar
  • Fodrad med filterpapper är den idealisk som en inkubationskammare för in situ hybridisering
  • Optiskt tydlig och kompatibel med automatiserad robotinstrumentering
Obehandlade rätter
  • Idealisk för screening av bibliotek eller isolering av kloner
  • Användbar för att screena ett stort antal kolonier i kloningsexperiment
  • Kan användas för odling av bakterier och svampar samt en fuktkammare för inkubation av Nunc MicroWell Tallrikar
  • Lämplig i agar diffusionsanalys
  • Fodrad med vått filterpapper är det också användbart som en inkubationskammare för in situ hybridisering
  • Stort tillväxtområde
  • Designad för genomisk screening och koloniplockning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 225 mL
Kulturområde 500 sq. cm
Form Fyrkantig
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Multi-Well Plate
Volym (metrisk) Fungerar 225 mL
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Höjd (metrisk) 25 mm
Höjd (engelska) 25 tum
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.