Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas
Beskrivning
Förbättra cellfäste och tillväxt på täckglas med den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas. Dessa cell-culture behandlade täckglas finns i ett antal former och storlekar. Det patenterade polyestermaterialet är mycket resistent mot lösningsmedel (t.ex. xylen, aceton, ättiksyra) och har en mycket låg gaspermeabilitet. Lämplig för cytofärgning, montering, inbäddning eller scintillationsräkning. Rekommenderas inte för faskontrastmikroskopi eller tekniker som involverar fluorescerande fläckar.
- Ytbehandling på ena sidan för optimal cellfäste och tillväxt
- Täckglas går inte sönder när de skärs med skalpell eller mikrotom
- Strålningssteriliserad
- 0,2 mm tjocklek
- Autofluorescerande i området 380 till 545nm
- Säker och lätt att hantera
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Thermanox Täckglas i plast |
| Wells | 6 |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Rund |
| Ytbehandling | Cellkultur på 1 sida |
| Material | Plast |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| För användning med (applikation) | Autofluorescerande i intervallet 380 nm till 545 nm |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| För användning med (utrustning) | 6-brunnars flerbrunnsplatta |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.