Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas
Produktkod. 10672202
Beskrivning:
Rektangulär
Rund
Mått (LxB):
10.5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10672202
Brand: Thermo Scientific™ 174977
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka cellvidhäftningen med den hydrofila ytan på dessa täckglas. Vävnadskulturbehandlad och tillgänglig i ett antal former och storlekar.
Förbättra cellfäste och tillväxt på täckglas med den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas. Dessa cell-culture behandlade täckglas finns i ett antal former och storlekar. Det patenterade polyestermaterialet är mycket resistent mot lösningsmedel (t.ex. xylen, aceton, ättiksyra) och har en mycket låg gaspermeabilitet. Lämplig för cytofärgning, montering, inbäddning eller scintillationsräkning. Rekommenderas inte för faskontrastmikroskopi eller tekniker som involverar fluorescerande fläckar.
  • Ytbehandling på ena sidan för optimal cellfäste och tillväxt
  • Täckglas går inte sönder när de skärs med skalpell eller mikrotom
  • Strålningssteriliserad
  • 0,2 mm tjocklek
  • Autofluorescerande i området 380 till 545nm
  • Säker och lätt att hantera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Thermanox Täckglas i plast
Färg Klart
Beskrivning Rund
Ytbehandling Cellkultur på 1 sida
Material Plast
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
För användning med (applikation) Autofluorescerande i intervallet 380 nm till 545 nm
Diameter (metrisk) 22 mm
Förpackning Täckglas är förpackade med cellodlingssidan mot etiketten
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Mått (LxB) 22 mm
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.