Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Tja, Nunclon Sfärbehandlad mikroplatta med U-formad botten
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
5 mikroplattor
nr per ärende:
50 mikroplattor
8 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 8
Beskrivning
Gör ditt mest värdefulla arbete till ditt bästa arbete. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ MIcroplates har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning. Erbjuds i enkel- eller flerrättsformat.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
- Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
- Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
- Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
- Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
- Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunclon Sphera 96U-brunnsplatta, bulkpack, etui om 50 st |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 300μ L |
| Typ | Mikroplatta |
| Kvantitet | 50 |
| Antal per förpackning | 5 mikroplattor |
| nr per ärende | 50 mikroplattor |
| Färg | Klart |
| Ytbehandling | Nunclon Sfärbehandlad |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |