Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 till 12 %, 1,0 mm
Produktkod. 10605383
Wells:
12 + 2-brunn
12 + 2-brunnar, med adaptrar
20-brunn
20-brunnar, med adaptrar
26-brunn
26-brunnar, med adaptrar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10605383
Brand: Invitrogen™ WG1403A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler, adaptrar
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Funktioner av NuPAGE Bis-Tris geler:
Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
Stort utbud av molekylviktsseparation välj rätt gel —och löpbuffert för att få optimal separation av dina proteiner
Snabbare körtider gör att —dina proteiner separeras på så lite som 35 minuter
Längre hållbarhet NuPAGE —Bis-Tris geler kan förvaras i minst 12 månader i rumstemperatur
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Bis-Tris proteingeler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% och en 4 12–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Bis-Tris geler finns också i flera brunnsformat.
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). Använda NuPAGE Antioxidant (NP0005) i löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen och för att tillåta maximal bandskärpa. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi-geler kan användas med XCell SureLock Midi Cell-gelapparater (WR0100) eller bekvämt med Bio-Rad Criterion Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
För överföring av proteiner till ett membran kan snabb halvtorr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001). Alternativt kan traditionell våtöverföring utföras med hjälp av Bio-Rad Kriteriumcell med NuPAGE Transfer-buffert (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adaptrar Inkluderar adaptrar
För användning med (utrustning) Bio-Rad Kriterium Cell
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym Upp till 15μ L
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 26-brunnar, med adaptrar
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm