Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 12–%, 1,0 1,–5 mm
Beskrivning
Innehåller
En låda innehållande 10 geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Funktioner av NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
•Stort utbud av molekylviktsseparation välj rätt gel —och löpbuffert för att få optimal separation av dina proteiner
•Snabbare körtider gör att —dina proteiner separeras på så lite som 35 minuter
•Längre hållbarhet NuPAGE —Bis-Tris geler kan förvaras i minst 12 månader i rumstemperatur
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Bis-Tris proteingeler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% och en 4 12–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Bis-Tris geler finns också i flera brunnsformat.
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). Använda NuPAGE Antioxidant (NP0005) i löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen och för att tillåta maximal bandskärpa. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1,0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | Upp till 15μ L |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 17-brunn |
| Visa mer |