Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris välkomstpaket, 10 %
Produktkod. 15814052
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15814052
Brand: Invitrogen™ NP030C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagenser som du behöver för att börja använda Mini Gel Tank.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagenser som du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket innehåller:
• Mini Gel Tank (A25977)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE geler för optimala resultat under daglig användning.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank
Gel Procent 10%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Wells 15-brunn
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 1 Välkommen Pk. utrustning
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is