Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat välkomstpaket, 3-8 %
Beskrivning
De NuPAGE Tris-Acetate Welcome Pack innehåller allt som behövs NuPAGE Tris-acetat geler, buffertar och reagenser som du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De NuPAGE Tris-Acetate välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (A25977)
• NuPAGE Tris-acetat minigeler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• HiMark Förfärgad proteinstandard (LC5699)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om NuPAGE Tris-acetat geler
NuPAGE Tris-acetatproteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. NuPAGE Tris-acetatgeler är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar denatureringen eller de naturliga förhållandena i det traditionella laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen upprätthåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Överföringsbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel Procent | 3 till 8 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-acetat |
| Separationsintervall | 40 till 500 kDa |
| Wells | 12-brunn |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. utrustning |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |