Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ WedgeWell™ Midi Bis-Tris välkomstpaket, 4 till 12 %
Beskrivning
De NuPAGE Bis-Tris Midi välkomstpaket, WedgeWell-format ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De NuPAGE Bis-Tris Midi WedgeWell välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Innehåll i välkomstpaketet
- SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
- NuPAGE Bis-Tris WedgeWell Midi Gels (2 lådor, 20 geler)
- NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
- NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
- NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
- PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank möjliggör snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om NuPAGE Bis-Tris Midi geler
NuPAGE Bis-Tris Midi proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin midi-geler, NuPAGE Bis-Tris midi-geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris Midi geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE midi-geler för optimala resultat under daglig användning.
Överföring och upptäckt
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-format geler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel storlek | Midi |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Antal Wells | 20-brunn |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |