Läs mer
Epredia™ Nylon Biopsipåsar
Handla allt Epredia Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
1000/förpackning
200/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Reduce risk of small specimen loss
- Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
- Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
- Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7″ (31 × 43mm)
- Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6″ (45 × 65mm)
- Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5″ (75 × 85mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biopsy Bag |
| Material | Nylon |
| Färg | Blue |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Längd (engelska) | 1.8 in. |
| Bredd (engelska) | 2.6 in. |
| Storlek | Intermediär |
| Kvantitet | 500/förpackning |