Läs mer
Epredia™ Nylon Biopsipåsar
Handla allt Epredia Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
1000/förpackning
200/Pk.
200/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Minska risken för liten provförlust
- Minska reagensöverföring och tryckartefakter som ofta hittas med svampar
- Avlägsna provet snabbt med en lättöppnad påse
Mått:
- Små biopsipåsar mått 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
- Medium biopsipåsar mått 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
- Stora biopsipåsar mått 3x 3.5″ (75x 85 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biopsipåse |
| Material | Nylon |
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Längd (engelska) | 1,8 tum |
| Bredd (engelska) | 2,6 tum |
| Storlek | Intermediär |
| Kvantitet | 200/förpackning |