Läs mer
Epredia™ Nylon Biopsipåsar
Produktkod. p-4524731 Handla allt Epredia Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
1000/förpackning
200/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 12066789
Brand: Epredia™ 6774009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ obegränsad vätskerörelse runt vävnaden med Epredia™ Nylon Biopsipåsar.
  • Minska risken för liten provförlust
  • Minska reagensöverföring och tryckartefakter som ofta hittas med svampar
  • Avlägsna provet snabbt med en lättöppnad påse
Mått:
  • Små biopsipåsar mått 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsipåsar mått 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Stora biopsipåsar mått 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biopsipåse
Material Nylon
Färg Blått
Längd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Bredd (engelska) 2,6 tum
Storlek Intermediär
Kvantitet 1000/förpackning