Läs mer
Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Handskar av polyamid
Produktkod. 15962102
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-Large
Förpackningsstorlek:
1 par
12 par
Varje
Produktkod. 15962102
Brand: Ansell Edmont™ C357090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger god motståndskraft mot nötning och små risker för knivskärning. Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Polyamidhandskar är idealiska för hantering och montering av lätt vassa och hala föremål.
  • Prickar på handflata och fingrar för bättre grepp
  • Textilfoder av högelastisk polyamidtråd
  • Fina, töjbara och bekväma sömmar
  • Stickad med en sömlös non-stop process
  • Luddfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial PVC
Färg Vit med blå prickar
Exteriör finish Fully Textured
Hand Specific
Material PVC
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Storlek Betydande
Handske manschettstil Sticka
Liner material Polyamid
Motståndskraftig mot Nötning och små skärsår
Längd (metrisk) 260 mm