Läs mer
Brady™ Nylon Hose Clamps
Färg:
Grön
Förpackningsstorlek:
1 paket
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hose Clamp |
| Material | Nylon |
| Färg | Grön |
| Längd (metrisk) | 205 mm |
| Bredd (metrisk) | 3.6 mm |