Läs mer
Masterflex™ Nylon Kvinna Luer Fitting
För användning med:
Hon luer x hon luer adapter
Luer hona x 1/16 tum slang hulling adapter
Luer hona x 1/4 till 28 tum. UNF bottentätningsgänga
Luer hona x 1/4 tum slang hulling adapter
Luer hona x 1/8 tum slang hulling adapter
Luer hona x 3/16 tum slang hulling adapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet. Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ.
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- God kemikaliebeständighet
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Nylon |
| För användning med | Luer hona x 1/4 till 28 tum. UNF bottentätningsgänga |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Inkluderar | Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde |
| Produkttyp | Luer passning |