Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
För användning med:
Hane Luer x 1/8 tum Slangstång
Passar Luer hane med låsring x 3/32 tum slanghulling
Passar han-luer med inbyggd låsring till 1/8 tums slanghulling med bred borrning
Passar han-luer x han-luer-adapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- God kemikaliebeständighet
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | Passar han-luer med inbyggd låsring till 1/8 tums slanghulling med bred borrning |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Hane Luer Fitting |