Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Fördelare, 6 uttag
Produktkod. p-7138711
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755228
Brand: Cole-Parmer™ 3152243
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka ditt flöde och linjekapacitet
  • Tillverkad av nylon för ekonomiska allmänna applikationer.
  • Ger god kemisk kompatibilitet.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Material Nylon
Total längd (engelska) 4,75 tum.
Total längd (metrisk) 12.07 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54 °C
Slangstorlek 1/4 tum
Inlopp 1/4 tum NPT(F)
Utloppsport 1/8 tum NPT(F)
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Maximalt tryck 200 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 180 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Nylon Fördelare, 6 uttag