Läs mer
Brady™ Nylon Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. p-8001601
Färg:
Gult
Vitt
Storlek (metrisk):
12,7 mm dia.
12.7 x 25.4 mm
12.7W x 25.4 mmH
22.86W x 38.1 mmH
25.4W x 36.5 mmH
25.4W x 66.68 mmH
41.28W x 15.24 mmH
9,53 mm dia.
Kvantitet:
1000/Pk.
1500/Pk.
2500/Pk.
3000/Pk
3000/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11806023
Brand: Brady™ 217073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För släta, strukturerade/sträva eller mycket strukturerade/låg ytenergiytor.
  • Permanent akryllim
  • Matt finish
  • Nylon tygetiketter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 3000/Pk.
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek (metrisk) 41.28W x 15.24 mmH
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) 40 till 90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.041 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 18.24 mm
Mått (LxB) 15.24 x 41.28 mm
Längd (engelska) 0.6 in.
Bredd (engelska) 1.63 in.
Bredd (metrisk) 41.28 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer BPT-608-499