Läs mer
Brady™ Nylon Ties
Färg:
Blått
Gult
Lila
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Description
- Cross-laminated polyethylene
- Matte finish
Spécification
Spécification
| Typ | Ties |
| Material | Nylon |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) | 203.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Mått (L x B) | 203 x 3.60 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | Ideal for color-coding hard to mark items |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu