Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Verktygsborstar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metriskt) handtag:
200 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slitstarka borstar gjorda med nylonborst och ett hårt plasthandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verktygsborste |
| Borstmaterial | Nylon |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) borst | 130 mm |
| För användning med (applikation) | Allmän rengöring |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 200 mm |
| Kvantitet | 1 st |