Läs mer
Thermo Scientific Chemicals O-metyl-L-tyrosin, 98 %
Produktkod. 10433035 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10433035
Brand: Thermo Scientific Chemicals 169752500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6230-11-1 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6230-11-1
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD00002604
InChI-nyckel GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
Synonym 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
PubChem CID 2723935
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Methyl-L-tyrosine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Specifik rotation -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Specifikt rotationsförhållande −8° (20°C c=2,1N HCl)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.22
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.