Läs mer
OHAUS™ Explorer™ Serie precisionsvågar
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
EX10201
EX10202
EX1103, med Draftshield
EX2202
EX223, med Draftshield
EX4202
EX423, med Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, med Draftshield
Kapacitet:
220 g
420 g
620 g
1.1 kg
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
10.2 kg
Läsbarhet:
Stabiliseringstid:
<1 sek.
<1,5 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Växlande AC adapter med flera plugghuvuden för användning i flera regioner, stöd för vågskål och panna, bruksanvisning för flera språk med snabbstartsguide, lock under användning (endast display)
Intelligent prestanda
- Snabbare stabiliseringstid förbättrar drifteffektiviteten, ökar genomströmningen, förbättrar produktiviteten
- Optimerad linjäritet och repeterbarhetsspecifikationer säkerställer exakta, repetitiva resultat
- Överlägsen vibrationsfiltrering ger balansstabilitet i instabila miljöer
- Helautomatisk AutoCal™ kalibreringssystem självkalibrerar systemet när det känner av en temperaturförändring som är tillräcklig för att påverka vägningsnoggrannheten, eller var 11:e timme; externa massor krävs inte
- Fyra beröringsfria sensorer för handsfree-utskrift, tara, kalibrering och andra valbara funktioner; förhindra kontaminering och överföring av rester, förbättra vägningseffektiviteten
- Sensorer kan ställas in för fjärrmanövrering
- Högupplöst, 5,7 tum. (145 mm) TFT-skärm
- Resistiv pekskärm
- 14 Inbyggda anpassningsbara applikationer Minsta viktkapacitet med visuell varningsfunktion
- QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för att mata in GLP/GMP och andra data
- Användarhanterare med administratörskapacitet
- Alternativ RS232 (19-193-26) kommandofunktion anpassar balansen till befintlig datainsamlingsprogramvara
- Extern ingång för noll, tara eller utskrift med hjälp av extern fotkontaktstillbehör (19-193-28)
- Hörbar/visuell återkoppling för knapptryckningar samt kontroll av vägningsstatus
- Lättöverskådlig upplyst nivåindikator på balansfronten
- Lättanvända, justerbara tumhjul jämnar ut balansen
- Nivåhjälpskärmen identifierar tumhjul som ska justeras. Dataöverföringsfunktion för direkt datautmatning Microsoft™ Excel™
- Instruktionsmeddelanden guidar användarna genom vägningsprocessen
- Användarinformationsmenyn visar användarnas tillgängliga balansfunktioner
- Upp till 11 driftsspråk tillgängliga
Praktisk design
- Justerbar färgskärm för optimerad visning; skiljs från vägningsbasen för flexibilitet i arbetsområdet
- Enkel åtkomst till standard USB och RS232 (tillval tredje port tillgänglig)
- Vänster och höger sidas kabelutgång möjliggör anpassad installationskapacitet
- Ramlös, flip-top dragskydd säkerställer obehindrad åtkomst
- 6,3 x 9,4 tum. (160 x 240 mm) Sidoingång för placering och borttagning av stora föremål
- Antistatiskt belagt glas hjälper till att skingra statiska laddningar som kan påverka resultatet
- Sidodörrar på toppmonterade lager förhindrar potentiell bindning
- Avtagbara glaspaneler och botten i rostfritt stål för enkel rengöring
- Torn- och väggfäste redo för modulär installation
- QuadraStance™ basdesignen har fyra justerbara tumhjul för överlägsen stabilitet
- Robust bottenhölje i pressgjuten metall
- Kabellagringssystem
- Vägning - Bestäm vikten på föremål i den valda måttenheten; Minimiviktsfunktionen är också tillgänglig
- Procentvägning - Mät vikten av ett prov som visas i procent av en förutbestämd referensvikt
- Dynamisk vägning - Väg en instabil last; balans tar ett genomsnitt av vikter över en tidsperiod
- Totalisering - Mät den kumulativa vikten av flera objekt; den kumulativa summan kan överstiga balanskapaciteten
- Differentialvägning - Lagra provvikter och beräkna skillnaden mellan initialvikter och slutvikter
- Peak Hold - Fånga och lagra högsta vikt i en serie; både stabila och instabila vikter fångas upp
- Delarräkning - Räkna prover med enhetlig vikt; välj Standardräkning, Kontrollräkning eller Fyllningsräkning
- Pipettjustering - Kontrollera pipettvärden genom viktanalys, med inbyggd vattendensitetstabell
- Kontrollera vägning - Jämför vikten av ett prov mot målgränser; välj mellan Standard, Nominell vikt eller Nominell procent
- Fyllning - Fyll en behållare till en målvikt; förloppsindikator visar påfyllningsstatus
- Formulering - För blandning och receptframställning; antalet komponenter kan vara från två till 99
- Densitetsbestämning - Bestäm densiteten för fasta ämnen som är mer täta än vatten, fasta ämnen mindre täta än vatten, vätskor eller poröst material
- Ingredienskostnad - Bestäm kostnaden för formel eller recept baserat på känd kostnad/mängd av komponenter eller ingredienser
- SQC- Övervaka och/eller kontrollera processer för att eliminera under- och överfyllning
Beställningsinfo
Valfria tillbehör
- Tornfäste för visning
- Terminalförlängningskabel
- Densitetsbestämningssats
- Draftshield Kit (0,01g och 0,1g balanser)
- Säkerhetsanordning -01
- Gränssnittskabel, USB (Typ A till B)
- Andra RS232-satsen
- Ethernet Kit
- Fotkontaktsats
- Kompakt termisk skrivare
- Compact Dot Matrix Impact Printer
- RS232 skrivarkabel och adapter
- RS232-kabel, PC 25-stift
- RS232-kabel, 9-polig PC
Certifikat
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Bocka; CB-schema
Garanti
Två år (USA och Kanada)
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | Pekskärm med virtuell QWERTY och numerisk tangentbord |
| Certifikat och efterlevnad | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme |
| Anslutningstyp | RS-232, USB |
| Kapacitet | 1.1 kg |
| Visningstyp | TFT |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Formatera | Gram, milligram, kilogram, carat, ounce, troy ounc |
| Inkluderar | Växlande AC adapter med flerkontakthuvud typ |
| Utjämning | Automatisk |
| Linjäritet | ±0,002 g |
| Visa mer |