Läs mer
OHAUS™ Explorer™ Serie precisionsvågar
Produktkod. 11880123 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
EX10201
EX10202
EX1103, med Draftshield
EX2202
EX223, med Draftshield
EX4202
EX423, med Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, med Draftshield
Kapacitet:
220 g
420 g
620 g
1.1 kg
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
10.2 kg
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Stabiliseringstid:
<1 sek.
<1,5 sek.
Conditionnement:
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11880123
Marque: OHAUS™ 83021361
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Växlande AC adapter med flera stickproppar för användning i flera regioner, stöd för vågskål och panna, flerspråkig bruksanvisning med snabbstartsguide, lock under användning (endast display)
Helt nya Explorer-vågar ger oöverträffad kvalitet och pålitlighet. OHAUS Explorer Series Precision Balances har snabbare stabiliseringstid vilket förbättrar operativ effektivitet, ökar genomströmningen och förbättrar produktiviteten.
Intelligent prestanda
  • Snabbare stabiliseringstid förbättrar drifteffektiviteten, ökar genomströmningen, förbättrar produktiviteten
  • Optimerad linjäritet och repeterbarhetsspecifikationer säkerställer exakta, repetitiva resultat
  • Överlägsen vibrationsfiltrering ger balansstabilitet i instabila miljöer
  • Helautomatisk AutoCal™ kalibreringssystem självkalibrerar systemet när det känner av en temperaturförändring som är tillräcklig för att påverka vägningsnoggrannheten, eller var 11:e timme; externa massor krävs inte
  • Fyra beröringsfria sensorer för handsfree-utskrift, tara, kalibrering och andra valbara funktioner; förhindra kontaminering och överföring av rester, förbättra vägningseffektiviteten
  • Sensorer kan ställas in för fjärrmanövrering
Intuitiv SmarText™ Grafisk programvara
  • Högupplöst, 5,7 tum. (145 mm) TFT-skärm
  • Resistiv pekskärm
  • 14 Inbyggda anpassningsbara applikationer Minsta viktkapacitet med visuell varningsfunktion
  • QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för att mata in GLP/GMP och andra data
  • Användarhanterare med administratörskapacitet
  • Alternativ RS232 (19-193-26) kommandofunktion anpassar balansen till befintlig datainsamlingsprogramvara
  • Extern ingång för noll, tara eller utskrift med hjälp av extern fotkontaktstillbehör (19-193-28)
  • Hörbar/visuell återkoppling för knapptryckningar samt kontroll av vägningsstatus
Intuitiv användarinställning
  • Lättöverskådlig upplyst nivåindikator på balansfronten
  • Lättanvända, justerbara tumhjul jämnar ut balansen
  • Nivåhjälpskärmen identifierar tumhjul som ska justeras. Dataöverföringsfunktion för direkt datautmatning Microsoft™ Excel™
  • Instruktionsmeddelanden guidar användarna genom vägningsprocessen
  • Användarinformationsmenyn visar användarnas tillgängliga balansfunktioner
  • Upp till 11 driftsspråk tillgängliga
Praktisk design
  • Justerbar färgskärm för optimerad visning; skiljs från vägningsbasen för flexibilitet i arbetsområdet
  • Enkel åtkomst till standard USB och RS232 (tillval tredje port tillgänglig)
  • Vänster och höger sidas kabelutgång möjliggör anpassad installationskapacitet
  • Ramlös, flip-top dragskydd säkerställer obehindrad åtkomst
  • 6,3 x 9,4 tum. (160 x 240 mm) Sidoingång för placering och borttagning av stora föremål
  • Antistatiskt belagt glas hjälper till att skingra statiska laddningar som kan påverka resultatet
  • Sidodörrar på toppmonterade lager förhindrar potentiell bindning
  • Avtagbara glaspaneler och botten i rostfritt stål för enkel rengöring
  • Torn- och väggfäste redo för modulär installation
  • QuadraStance™ basdesignen har fyra justerbara tumhjul för överlägsen stabilitet
  • Robust bottenhölje i pressgjuten metall
  • Kabellagringssystem
  • Vägning - Bestäm vikten på föremål i den valda måttenheten; Minimiviktsfunktionen är också tillgänglig
  • Procentvägning - Mät vikten av ett prov som visas i procent av en förutbestämd referensvikt
  • Dynamisk vägning - Väg en instabil last; balans tar ett genomsnitt av vikter över en tidsperiod
  • Totalisering - Mät den kumulativa vikten av flera objekt; den kumulativa summan kan överstiga balanskapaciteten
  • Differentialvägning - Lagra provvikter och beräkna skillnaden mellan initialvikter och slutvikter
  • Peak Hold - Fånga och lagra högsta vikt i en serie; både stabila och instabila vikter fångas upp
  • Delarräkning - Räkna prover med enhetlig vikt; välj Standardräkning, Kontrollräkning eller Fyllningsräkning
  • Pipettjustering - Kontrollera pipettvärden genom viktanalys, med inbyggd vattendensitetstabell
  • Kontrollera vägning - Jämför vikten av ett prov mot målgränser; välj mellan Standard, Nominell vikt eller Nominell procent
  • Fyllning - Fyll en behållare till en målvikt; förloppsindikator visar påfyllningsstatus
  • Formulering - För blandning och receptframställning; antalet komponenter kan vara från två till 99
  • Densitetsbestämning - Bestäm densiteten för fasta ämnen som är mer täta än vatten, fasta ämnen mindre täta än vatten, vätskor eller poröst material
  • Ingredienskostnad - Bestäm kostnaden för formel eller recept baserat på känd kostnad/mängd av komponenter eller ingredienser
  • SQC- Övervaka och/eller kontrollera processer för att eliminera under- och överfyllning
Informations sur la commande
Valfria tillbehör
  • Tornfäste för visning
  • Terminalförlängningskabel
  • Densitetsbestämningssats
  • Draftshield Kit (0,01g och 0,1g balanser)
  • Säkerhetsanordning -01
  • Gränssnittskabel, USB (Typ A till B)
  • Andra RS232-satsen
  • Ethernet Kit
  • Fotkontaktsats
  • Kompakt termisk skrivare
  • Compact Dot Matrix Impact Printer
  • RS232 skrivarkabel och adapter
  • RS232-kabel, PC 25-stift
  • RS232-kabel, 9-polig PC
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Bocka; CB-schema
Garantie
Två år (USA och Kanada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Automationsgränssnitt Pekskärm med virtuell QWERTY och numerisk tangentbord
Certifikat och efterlevnad CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme
Anslutningstyp RS-232, USB
Kapacitet 6.2 kg
Visningstyp TFT
Läsbarhet 0.1 g
Formatera Gram, milligram, kilogram, carat, ounce, troy ounc
Inkluderar Växlande AC adapter med flerkontakthuvud typ
Utjämning Automatisk
Linjäritet ±0,1 g
Material ABS-plast, rostfritt stål, glas
Modell EX6201
Repeterbarhet ±0,1 g
Stabiliseringstid <1 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Precisionsbalans, med vindring
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (engelska) Pan 7,5 tum
Bredd (metrisk) 19.5 cm
Bredd (metrisk) panorering 19 cm
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 9 cm
Djup (engelska) 6 tum
Djup (engelska) Pan 7,9 tum
Djup (metriskt) 15.4 cm
Djup (metrisk) panorering 20 cm
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis