Läs mer
Welch™ Oljedimmavskiljare för CRVpro Direktdriven roterande lamellvakuumpump
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
Roterande skovelpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utloppsoljeavskiljare tar bort oljepartiklar från avgasströmmen, vilket minimerar oljeförlusten till atmosfären
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utlopp Oljedimma Separator |
| För användning med (applikation) | Tar bort oljepartiklar från avgasströmmen |
| För användning med | Roterande skovelpump |