Läs mer
Fisherbrand™ Sorbentkuddar endast för olja
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
221 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Specifikationer
Specifikationer
| Absorptionsförmåga | Mättad, Medium Viskositet: 24 x |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller specifikationer som krävs för oljebindemedel för typ I, II, III SF enligt MPA och German Hygiene Health Institute |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 221 l |
| Material | Polypropen |
| Typ | Absorberande dyna |
| För användning med (applikation) | Kemikaliebeständigt sorbent för vätskor på olje- och lösningsmedelsbas - för oljespill på vatten, läckor och droppar |
| Förpackningsmängd | 200 Pads/Cs. |
| Mått (L x B) | 500 x 400 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Visa mer |