Läs mer
3M™ Oljesorbent minibom, T-4
Kapacitet (engelska):
11,89 gal.
Beskrivning
- Minibommar förhindrar snabbt att läckor och spill sprids till angränsande områden
- Idealisk för att absorbera olja från områden där vatten också kan finnas
- Kan placeras runt utrustning
- Finns i olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Kapacitet (engelska) | 11,89 gal. |
| Typ | Sorbent minibom |
| Förpackningsmängd | 12/Cs. |
| Mått (L x B) | 1.22 x 0.076 m |
| Längd (metrisk) | 1.22 m |
| Bredd (metrisk) | 0.076 m |