Läs mer
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knobb Vikt med DAkkS Certifikat
Produktkod. 11313334 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11313334
Brand: Sartorius™ YCW613AC02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polerade icke-magnetiserbara kalibreringsvikter. Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knobb Vikt med DAkkS Certifikatet är tillverkat av specialstål och levereras i en plastlåda.
  • Ej magnetiserbar
  • Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
  • Specialkonstruktion i rostfritt stål med en densitet på 7 950 kg/m 3
  • Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Auktoriserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proof Line Vikt
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibreringscertifikat
Klassificering OIML klass F1
Material Special rostfritt stål
Densitet 7 950 kg/m 3
Massa 1 kg