Läs mer
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knobb Vikt med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ej magnetiserbar
- Levereras i en högkvalitativ plastlåda (om inget annat anges) lämplig för användning i renrum
- Specialkonstruktion i rostfritt stål med en densitet på 7 950 kg/m 3
- Överensstämmer med OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proof Line Vikt |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassificering | OIML klass F1 |
| Material | Special rostfritt stål |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 2 kg |