Läs mer
Ohaus™ OIML F1 viktsats
Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 kg till 1 g
1 kg till 1 mg
100 g till 1 g
100 g till 1 mg
2 x 2 kg till 1 g
2 x 2 kg till 1 mg
2 x 200 g till 1 g
2 x 200 g till 1 mg
5 kg till 1 g
5 kg till 1 mg
50 g till 1 g
50 g till 1 mg
500 g till 1 g
500 g till 1 mg
500 mg till 1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vikter Uppsättningar i vikter från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria för att skydda din investering
- Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Inget certifikat |
| Material | Troemner Alloy 8 |
| Vikt (metrisk) | 2 kg |
| Massa | 500 g till 1 g |
| Inkluderar | Skyddsfodral |
| Förpackningsmängd | 12/Pk. |