Läs mer
Omadacycline tosylate, MedChemExpress
Kvantitet:
5 mg
Beskrivning
Omadacycline tosylate acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline tosylate possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline tosylate can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omadacycline tosylate |
| CAS | 1075240-43-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H48N4O10S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | PTK 0796 tosylateAmadacycline tosylate |
| Löslighetsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (17.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.OS(=O)(C5=CC=C(C)C=C5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 728.85 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.