Läs mer
Cytiva Omega membranskivor
Produktkod. 17124811
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diameter (metrisk) membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 17124811
Brand: Cytiva OM001076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omega membranskivor med hög prestanda och stabilitet för användare av konventionella, omrörda celler för engångsbruk.
  • Polyetersulfonmembran ger högre flödeshastigheter och lägre proteinbindning än konkurrerande regenererad cellulosa
  • Lägre handläggningstider och högsta möjliga återvinning
  • Skivorna kan tvättas och återanvändas
  • Ersättningsmembran för andra omrörda cellsystems koncentration, fraktionering, rening, buffertbyte eller avsaltning av protein, cellbuljonger och andra biomolekyler
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 1 kDa
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 12/Pk.
Diameter (metrisk) membran 76 mm