Läs mer
Cytiva Omega membranskivor
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diameter (metrisk) membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Polyetersulfonmembran ger högre flödeshastigheter och lägre proteinbindning än konkurrerande regenererad cellulosa
- Lägre handläggningstider och högsta möjliga återvinning
- Skivorna kan tvättas och återanvändas
- Ersättningsmembran för andra omrörda cellsystems koncentration, fraktionering, rening, buffertbyte eller avsaltning av protein, cellbuljonger och andra biomolekyler
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Diameter (metrisk) membran | 43 mm |