Läs mer
Omeprazole-d3, MedChemExpress
Produktkod. 16492049
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 16492049
Brand: Medchem Express HYB0113S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Omeprazole-d3 (H 16868-d3) is deuterium labeled Omeprazole. Omeprazole, a proton pump inhibitor (PPI), is available for treatment of acid-related gastrointestinal disorders. Omeprazole shows competitive inhibition of CYP2C19 activity with a Ki of 2 to 6 μM. Omeprazole also inhibits growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Omeprazole-d3 (H 16868-d3) is deuterium labeled Omeprazole. Omeprazole, a proton pump inhibitor (PPI), is available for treatment of acid-related gastrointestinal disorders. Omeprazole shows competitive inhibition of CYP2C19 activity with a Ki of 2 to 6 μM. Omeprazole also inhibits growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole-d3
CAS 922731-01-9
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Powder
Molekylformel C17H16D3N3O3S
Färg Coffee
Synonym H 16868-d3
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (358.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 348.43
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 348.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.