Läs mer
Electrothermal™ Omni-Reaction Station, OS1025
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur till 220 °C, -30 °C till +220 °C (med utvalda patroner)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utbytbar modulär design
- Större omrörningsstabilitet och omrörningshastigheter på 100 till 800 rpm
- Enkla menyer och pekplatta för att styra systemets prestanda
- Alla värmepatroner är utrustade med“ i blockvärmare” som tillåter temperaturer upp till 220 °C.
- Hög stabilitetsnivå (± 1,5 °C) över själva värmepatronen
- En extern temperatursond för att öka temperaturnoggrannheten till 0,5 °C
- Ett yttre hölje för att hålla kvar“ cool att röra vid” säkerhetsfunktion som så många av våra kunder värdesätter
- Utvalda patroner kan också användas i kombination med en kylplugg för att utöka temperaturområdet från -30 C °till 220 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 10 x 25 ml rör |
| Antal platser | 10 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 220 °C, -30 °C till +220 °C (med utvalda patroner) |
| Typ | Tillbehör, Reaktionsstation |
| Visa | Digital |
| Hastighet | 100 till 800 rpm |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C med extern temperatursond |
| Temperaturstabilitet | ±1,5 °C |
| Mått (L x B x H) | 235 x 330 x 300 mm |
| Fraktvikt (metrisk) | 10 kg |
| Visa mer |