Läs mer
Diba Omnifit™ Adapters for T-Series Solvent Waste Caps
Produktkod. 12923511
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk):
0,16 cm
0,32 cm
0,64 cm
Höjd (metrisk):
0,51 cm
Längd (metrisk):
2,79 cm
4,57 cm
Okänd
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12923511
Brand: Diba 009BA16
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use adapters to connect to different tubing sizes or to plug your port.
Customize your solvent waste cap by adapting to the proper tubing
Specifikationer
Färg Clear
För användning med (applikation) Diba Omnifit™ waste caps
Material Polypropylene
Längd (metrisk) 2,79 cm
Kvantitet 5/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 2.03 cm
Bredd (metrisk) 2.03 cm
Disponibel Reusable
Höjd (metrisk) 0,51 cm
Produkttyp Barb Adapter
För användning med (utrustning) For use with T series bottle caps
Diameter (metrisk) 0,16 cm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.