Läs mer
Diba Omnifit™ Chromatography Column Replacement Endpieces
Produktkod. 15895254
Encompass_Preferred
Porstorlek:
0.2 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15895254
Brand: Diba 006BFE03SS
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
No need to worry about losing an endpiece
The endpieces make the primary seal to glass microbore columns.
Specifikationer
Typ Endpiece
Stil Fixed Length
Höjd (metrisk) 0.51 cm
Längd (metrisk) 3.81 cm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0.11 in.
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Porstorlek 0.2 μm
För användning med (applikation) Columns
Kvantitet 4/Pk.
För användning med (utrustning) BenchMark Columns
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.