Läs mer
Diba Omnifit™ Chromatography Column Replacement Endpieces
Porstorlek:
0,2 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
The endpieces make the primary seal to glass microbore columns.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Endpiece |
| Stil | Fixed Length |
| Höjd (metrisk) | 0.51 cm |
| Längd (metrisk) | 3.81 cm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.11 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| För användning med (applikation) | Columns |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.