Läs mer
Omnifit™ Connectors with Valve
Produktkod. 15214429
Encompass_Preferred
Typ:
2-way Connector w/Valve
3-way Connector w/Hex Valve
3-way Connector w/Single Key Valve
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15214429
Brand: Diba Industries 001101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
2-way, 3-way Hex, 3-way single key (T), and large-to-small universal connectors with valves
  • Instant tube connection
  • Chemically insert all PTFE body
  • 50 psi pressure rating
  • On-off manual valve operation
2- and 3-way Connectors with Valves
  • Include Viton™ O-rings, 1/16 in. (1.5mm) PTFE cones, polypropylene caps with internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
  • PTFE cone provides a flat bottom for the 1/4 in.-28 UNF fitting to give a leak-free connection
  • 1.5mm bore size
  • Accept tubing from 0.5 to 4mm O.D.
  • OF001101 has an inline shut-off valve
  • OF001102 has individual shut-off valves for each of the three lines
  • OF001109 has a diverting valve to allow connection of one line to either of the other two
Large-to-Small Universal Connector with Valve
  • Large end has a Viton seal; small end is supplied with one large and two small Viton O-rings
  • Cap at small end has internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
  • Accepts 1 to 11mm O.D. tubing
  • 1.5mm bore end
Beställningsinfo
Other combinations of valve unions, including more channels, are available upon request; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
Specifikationer
Aktivering Manual
Läge Single Mode
Volymprov (metriskt). 32 μL
Borrstorlek (engelska) 0.05 in.
Förslutningstyp Omnifit Cap
Borrningsstorlek (metrisk) 0.15 cm
Inkluderar Viton O-rings, 0.062 in. (1.5 mm) PTFE cones, Polypropylene caps with internal thread that accepts 0.25 in. -28 UNF fittings
Material PTFE
Driftstryck 50 psi
Port stil 0.25 in. -28
Typ 2-way Connector w/Valve
Antal hamnar 2 Ports
Statormaterial PTFE/CTFE
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.