Läs mer
Omnifit™ Connectors with Valve
Typ:
2-vägskontakt med ventil
3-vägskoppling med enkel nyckelventil
3-vägskoppling med sexkantsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Instant tube connection
- Chemically insert all PTFE body
- 50 psi pressure rating
- On-off manual valve operation
2- and 3-way Connectors with Valves
- Include Viton™ O-rings, 1/16 in. (1.5mm) PTFE cones, polypropylene caps with internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
- PTFE cone provides a flat bottom for the 1/4 in.-28 UNF fitting to give a leak-free connection
- 1.5mm bore size
- Accept tubing from 0.5 to 4mm O.D.
- OF001101 has an inline shut-off valve
- OF001102 has individual shut-off valves for each of the three lines
- OF001109 has a diverting valve to allow connection of one line to either of the other two
Large-to-Small Universal Connector with Valve
- Large end has a Viton seal; small end is supplied with one large and two small Viton O-rings
- Cap at small end has internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
- Accepts 1 to 11mm O.D. tubing
- 1.5mm bore end
Beställningsinfo
Other combinations of valve unions, including more channels, are available upon request; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
Specifikationer
Specifikationer
| Aktivering | Manual |
| Läge | Single Mode |
| Volymprov (metriskt). | 32 μL |
| Borrstorlek (engelska) | 0.05 in. |
| Förslutningstyp | Omnifit Cap |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 0.15 cm |
| Inkluderar | Viton O-rings, 0.062 in. (1.5 mm) PTFE cones, Polypropylene caps with internal thread that accepts 0.25 in. -28 UNF fittings |
| Material | PTFE |
| Driftstryck | 50 psi |
| Port stil | 0.25 in. -28 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.