Läs mer
Kinesis™ Omnifit™ Tubing Connectors
Produktkod. 12756108
Encompass_Preferred
Typ:
2-vägskontakt
3-vägskontakt
Universell kontakt
Längd (metrisk):
51 mm
54 mm
55 mm
För användning med (utrustning):
0,5 till 11 mm ytterdiameter Slangar
0,5 till 4 mm ytterdiameter Slangar
1 till 4 mm ytterdiameter Slangar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Produktkod. 12756108
Brand: Kinesis™ 001010
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Connectors for flow-splitting, mixing, and fluid line interconnection—connect a variety of tubing types and sizes
  • All-PTFE flow-path bodies
  • Autoclavable
  • 50psi pressure rating
2-way and 3-way Tubing Connectors
  • Connect tubing with a 0.5 to 4mm O.D. using supplied Viton™ O-rings, 1/16 in. (1.5mm) PTFE cones, blue polypropylene caps with 1/4 in.-28 UNF threads
  • Supplied PTFE cone provides a flat bottom for the 1/4 in.-28 UNF fitting to give a leak-free connection
  • 1.5mm bore size
Large-to-Small Universal Connector
  • Has a Viton seal in the large end and a Viton O-ring on the small end; polypropylene cap for small end has a 1/4 in.-28 UNF threaded end
  • Accepts 0.5 to 11mm tubing O.D.
  • 1.5mm bore size
Large-to-Large Variable Connector
  • Large ends are supplied with Viton seals in both ends to allow for a compression-style fitting
  • Accepts 4 to 11mm O.D. tubing
  • 4.7mm bore size
Beställningsinfo
Other inert unions and manifolds are available; contact your Customer Service Representative.
Specifikationer
Typ 3-vägskontakt
Tryckvärdering 50 psi
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material PTFE, Viton
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
För användning med (utrustning) 1 till 4 mm ytterdiameter Slangar
Längd (metrisk) 54 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.