Läs mer
Kinesis™ Omnifit™ Tubing Connectors
Typ:
2-vägskontakt
3-vägskontakt
Universell kontakt
Längd (metrisk):
51 mm
54 mm
55 mm
För användning med (utrustning):
0,5 till 11 mm ytterdiameter Slangar
0,5 till 4 mm ytterdiameter Slangar
1 till 4 mm ytterdiameter Slangar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Beskrivning
- All-PTFE flow-path bodies
- Autoclavable
- 50psi pressure rating
- Connect tubing with a 0.5 to 4mm O.D. using supplied Viton™ O-rings, 1/16 in. (1.5mm) PTFE cones, blue polypropylene caps with 1/4 in.-28 UNF threads
- Supplied PTFE cone provides a flat bottom for the 1/4 in.-28 UNF fitting to give a leak-free connection
- 1.5mm bore size
- Has a Viton seal in the large end and a Viton O-ring on the small end; polypropylene cap for small end has a 1/4 in.-28 UNF threaded end
- Accepts 0.5 to 11mm tubing O.D.
- 1.5mm bore size
- Large ends are supplied with Viton seals in both ends to allow for a compression-style fitting
- Accepts 4 to 11mm O.D. tubing
- 4.7mm bore size
Beställningsinfo
Other inert unions and manifolds are available; contact your Customer Service Representative.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Universell kontakt |
| Tryckvärdering | 50 psi |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | PTFE, Viton |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.5 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,5 till 11 mm ytterdiameter Slangar |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.