Läs mer
B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delade sprutor
Produktkod. 10038071
Volym (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10038071
Brand: B Braun™ 4617207V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har mjuk kolvverkan och dubbeltätningspropp. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delade sprutor är designade för konsekvent prestanda.
  • Hög synlighet; genomskinlig tunna med permanenta djärva graderingar
  • Säkra backspärren för att förhindra att kolven dras tillbaka av misstag
  • Dubbel tätningspropp förhindrar läkemedelsläckage
  • Stora, stabila fingergrepp
  • Komponenter innehåller inte DEHP, PVC eller annan gummiträdlatex
  • Disponibel
  • Kolv med dubbel tätningsring ger långsam aspiration och insprutning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Polyisoprengummi (spets), Polypropen (fat), Polypropen (kolv)
Färg Naturlig
Beskrivning Svart gradering med hög kontrast
För användning med (applikation) För långsam aspiration och injektion
Latexfri Ja
Produkttyp Centric Luer-lock 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 1 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 20 mL
Anslutningstyp Centriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila