Läs mer
Köttermann En dörr högt förvaringsskåp
Produktkod. p-7236282
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Antal hyllor:
3
4
Mått (D x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
Produktkod. 17302089
Brand: Köttermann 30100039
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta endörrs höga förvaringsskåp har en enkel dörr för att skydda lagrad utrustning och redskap.
  • Hög, smal design utökar förvaringen med ett litet fotavtryck
  • Enkeldörr skyddar lagrade föremål
Specifikationer
Färg Vitt
Justerbar Nej
Typ av skåp Hög förvaring
Mått (D x B x H) 366 x 600 x 1920 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (applikation) Förvaring
Gångjärnssida Vänster
Låsmekanism Ja
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Garanti Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 61.9 kg
Med hjul Nej
Material Stål