Läs mer
Hamilton™ En-navsmonterade slangaggregat
Nålmätare:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Längd (metrisk):
304,8 mm
304.8 mm
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Beslag tillverkad av CTFE
- Slang tillverkad av PTFE
- För kvinnliga luers
- En mängd olika mätare och längder tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangmontering |
| Anslutningar | Kvinna Luer |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Material | CTFE (koppling), PTFE (slang) |
| För användning med (utrustning) | 16 ga. Anslutningar |
| Längd (metrisk) | Beställnings |
| Nålmätare | 16 G |