Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Produktkod. 17833232 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3,7 mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17833232
Brand: Berkshire™ LTA03163.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pinne för allmän användning för rengöring av små och trånga utrymmen
  • Polyuretanskum över styv kärna
  • 100 ppi skum med öppna celler
  • Termiskt bundet huvud
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen, inga förorenande lim
  • God kemikaliebeständighet
  • Bra absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållning
  • Tvättad och förpackad i renrum
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Diameter (engelska) Handtag 0,18 tum.
Längd (engelska) 3 tum
För användning med (applikation) För rengöring av små och trånga ytor, bra kemikaliebeständighet, absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållfasthet
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 4.5 mm
Längd (metrisk) 76 mm
Längd (engelska) Handtag 2,8 tum
Längd (metriskt) handtag 71 mm
Material Polyuretanskum
Form Sock Tips
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Längd (engelska) Tips 0,5 tum
Typ av handtag Stel
Längd (metrisk) spets 13 mm
Bredd (metrisk) spets 5 mm
Bredd (engelska) Tips 0,19 tum
Handtagsmaterial Polypropen
Spetsmaterial Polyuretanskum