Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Produktkod. 17873232 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17873232
Brand: Berkshire™ LTO70P.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pinne för allmän användning för rengöring av små och trånga utrymmen
  • Polyuretanskum över styv kärna
  • 100 ppi skum med öppna celler
  • Termiskt bundet huvud
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen, inga förorenande lim
  • God kemikaliebeständighet
  • Bra absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållning
  • Tvättad och förpackad i renrum
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Diameter (engelska) Handtag 0,098 tum.
Längd (engelska) 2,8 tum
För användning med (applikation) Designad för högsta nivå av kontamineringskontroll i kritiska processtillämpningar, applicering av smörjmedel och andra vätskor, avlägsnande av överskottsmaterial
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (metrisk) 71 mm
Längd (engelska) Handtag 1,97 tum.
Längd (metriskt) handtag 5 mm
Material Polyuretanskum
Form Spetsig
Tjocklek (metrisk) 3.8 mm
Längd (engelska) Tips 0,78 tum
Längd (metrisk) spets 2 mm
Bredd (metrisk) spets 3 mm
Bredd (engelska) Tips 1 tum