Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Produktkod. 17883232 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17883232
Brand: Berkshire™ LTO70R.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pinne för allmän användning för rengöring av små och trånga utrymmen
  • Polyuretanskum över styv kärna
  • 100 ppi skum med öppna celler
  • Termiskt bundet huvud
  • Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen, inga förorenande lim
  • God kemikaliebeständighet
  • Bra absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållning
  • Tvättad och förpackad i renrum
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Diameter (engelska) Handtag 0,11 tum.
Längd (engelska) 2,8 tum
För användning med (applikation) Designad för den högsta nivån av kontamineringskontroll i kritiska processtillämpningar, rengöring av känslig utrustning, applicering av smörjmedel och andra vätskor, avlägsnande av överskottsmaterial
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.8 mm
Längd (metrisk) 71 mm
Längd (engelska) Handtag 2,28 tum.
Längd (metriskt) handtag 58 mm
Material Polyuretanskum
Tjocklek (metrisk) 3.8 mm
Längd (engelska) Tips 0,49 tum
Längd (metrisk) spets 12.5 mm
Bredd (metrisk) spets 3.7 mm
Bredd (engelska) Tips 1 tum
Tipsstil Stel