Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3,7 mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polyuretanskum över styv kärna
- 100 ppi skum med öppna celler
- Termiskt bundet huvud
- Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen, inga förorenande lim
- God kemikaliebeständighet
- Bra absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållning
- Tvättad och förpackad i renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,18 tum. |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| För användning med (applikation) | För rengöring av små och trånga ytor, bra kemikaliebeständighet, absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållfasthet |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 4.5 mm |
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,8 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 71 mm |
| Material | Polyuretanskum |
| Visa mer |