Läs mer
Köttermann Öppna mobilt skåp
Produktkod. p-7236303
Antal lådor:
2
3
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Produktkod. 17392109
Brand: Köttermann 31500107
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta öppna mobila skåp erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med en design med öppen front.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Design med öppen front ger enkel åtkomst till lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 500 x 450 x 590 mm
Dörrtyp Hold (Håll)
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål